Learn More
Cer(III)-bromidhydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
81.41 € - 283.41 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14457-87-5 |
---|---|
Summenformel | Br3Ce |
Molekulargewicht (g/mol) | 379.83 |
MDL-Nummer | MFCD00016004 |
InChI-Schlüssel | MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | cerium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11410730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044432.09 |
10 g |
81.41 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11420730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044432.18 |
50 g |
283.41 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cerium(III) bromide is used in the following ways, CeBr3-doped lanthanum bromide single crystals are known to exhibit superior scintillation properties for applications in the security, medical imaging, and geophysics detectors.Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14457-87-5 | |
379.83 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Br3Ce | |
MFCD00016004 | |
cerium(3+) tribromide |
Spezifikation
Cerium (III) bromide hydrate | |
Orange | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016004 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] | |
379.83 | |
99.998% |
14457-87-5 | |
Kristallin | |
Br3Ce | |
14,1995 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) tribromide | |
379.83 (Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen