Learn More
Cer(IV)-sulfat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
78.49 € - 287.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 60627-09-0 |
---|---|
Summenformel | CeF4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 216.11 |
MDL-Nummer | MFCD00049422 |
InChI-Schlüssel | SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1 |
PubChem CID | 71317457 |
IUPAC-Name | Cer(4+);tetrafluorid;hydrat |
SMILES | F[Ce](F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11378887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038580.09 |
10 g |
78.49 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11368887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038580.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
60627-09-0 | |
216.11 | |
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J | |
71317457 | |
F[Ce](F)(F)F |
CeF4 | |
MFCD00049422 | |
cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1 | |
Cer(4+);tetrafluorid;hydrat |
Spezifikation
Cerium(IV) fluoride hydrate | |
Pulver | |
MFCD00049422 | |
cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1 | |
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J | |
Cer(4+);tetrafluorid;hydrat | |
71317457 |
60627-09-0 | |
CeF4 | |
UN3288 | |
Insoluble in water; Slowly hydrolyzed by cold water | |
F[Ce](F)(F)F | |
216.11 | |
216.11 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen