Learn More
Caesiumsulfat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
78.69 € - 219.09 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11312508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014559.14
25 g
78.69 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11302508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014559.22
100 g
219.09 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10294-54-9
361.87
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
25137
Cs2O4S
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Cesium sulfate
10294-54-9
Pulver
Cs2O4S
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Dicaesium(1+) Sulfat
25137
Hygroskopisch
4.243
1010°C
Weiß
99.99% (Metal basis)
MFCD00010959
Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
361.87
361.87
White powder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 233-662-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen