Learn More
Kohle, technisch, aktiviert für Gasadsorption, 10 -18 Mesh, Granular, Fisher Chemical
260.00 € - 381.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Summenformel | C |
MDL-Nummer | 133992 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10263610
|
Fisher Chemical
C/4120/53 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
10354930
|
Fisher Chemical
C/4120/60 |
1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7440-44-0 | |
C | |
133992 |
Spezifikation
7440-44-0 | |
Schwarz | |
C | |
12g/mol |
3652°C | |
Kunststoffpulverbehälter | |
133992 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Activated charcoal