Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloroquin Diphosphatsalz, 98 %
Catalog No. 15384998
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Chloroquin-Diphosphatsalz, CAS-Nr. 50-63-5, ist ein Mitglied der Chinolon-Familie, das als DNA-Interkalator gilt.Es zeigt eine entzündungshemmende Aktivität sowie eine Wirkung gegen Malaria und Filarien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Chloroquin-Diphosphatsalz ist ein DNA-Interkalator, der eine entzündungshemmende Aktivität sowie eine Wirkung gegen Malaria zeigt.
•Es wurde beschrieben, dass diese Verbindung die Biosynthese von Nukleinsäuren stört, was auf einen zellulären Wirkmechanismus hindeutet
Anwendungen
• Chloroquin-Diphosphatsalz wird als DNA-Interkalator verwendet, um Antigen-Antikörper-Komplexe zu dissoziieren, ohne Antigene roter Blutkörperchen zu denaturieren
• Diese Verbindung zeigt eine Anti-Malaria-Aktivität gegen Plasmodium falciparum, mit Ausnahme von Chloroquin-resistenten Stämme.Die Verbindung wurde in In-vitro-Anti-Plasmodium-Assays verwendet.Bei Parasiten bleibt der Wirkmechanismus unklar. Diese Verbindung kann jedoch das parasitäre Enzym Hämpolymerase hemmen, das toxisches Häm in nicht toxisches Hämozoin umwandelt, was zu einer Ansammlung von toxischem Häm innerhalb des Parasiten führt.
• Weist eine sehr hohe antivirale Aktivität gegen NiV, aber eine geringere Aktivität gegen andere Viren bei Konzentrationen unter 20 μM auf
• Chloroquin-Diphosphatsalz wird verwendet, um die Rolle der endosomalen Azidifikation in zellulären Prozessen zu untersuchen, darunter die Signalisierung intrazellulärer TLRs
• Chloroquin-Diphosphatsalz wurde in Studien zur Inhibition der Autophagie verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-63-5
Summenformel C18H32ClN3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
MDL-Nummer MFCD00069852
InChI-Schlüssel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC-Name 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquine diphosphate salt
Schmelzpunkt 200.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C, 16 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Formelmasse 515.86
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /