Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholesterin, 95 %
Eine laborgereinigte Zubereitung des Tiersterols Cholesterin (CAS-Nr. 57-88-5) ist in Pulverform für den experimentellen Gebrauch erhältlich.
Chemische Identifikatoren
CAS | 57-88-5 |
---|---|
Summenformel | C27H46O |
InChI-Schlüssel | HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N |
Synonym | cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine |
PubChem CID | 5997 |
ChEBI | CHEBI:16113 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Cholesterin (Cholesterol, Cholesterylalkohol) ist ein Lipidsterol, das sich in den Zellmembranen von Wirbeltieren findet.
- Cholesterin ist ein Cholestanol, eine Klasse von Molekülen mit C-27-Cholestan-Motiv.
- Vorläufer vieler Steroide und Sexualhormone bei Tieren, einschließlich Cortisol, Aldosteron, Testosteron, Progesteron und Östrogen
- Spielt eine Rolle bei der Neurotransmission und ist für Organsysteme wie Immun-, Fortpflanzungs- und endokrine Systeme von entscheidender Bedeutung.
Anwendungen
- Geeignet für In-vitro- und In-vivo-Anwendungen
- Stabilisiert, in Pulverform, nur für den Laborgebrauch
Chemische Identifikatoren
57-88-5 | |
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N | |
5997 |
C27H46O | |
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine | |
CHEBI:16113 |
Spezifikation
Cholesterol | |
57-88-5 | |
95% | |
01,141 | |
− 36.00 (20.00°C c=2,dioxane) | |
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N | |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | |
5997 | |
386.65 |
Stabilized | |
1.06g/mL | |
C27H46O | |
15, 2208 | |
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine | |
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C | |
386.664 | |
CHEBI:16113 |