Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow SPE-Säule aus Polypropylen
118.00 € - 156.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 14% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen |
Partikelgröße | 100 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10104661
|
Macherey-Nagel™
730402 |
3 mL | 200mg |
156.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10706132
|
Macherey-Nagel™
730403 |
6 mL | 500mg |
118.00 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
100 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
60 μm |
14% | |
Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen | |
Chromabond C18 f | |
Nein | |
500 m2/g |