Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II SPE Säule aus Polypropylen
175.00 € - 261.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Festphasenextraktionsanalyse von THC und Derivativen, Säuren und organischen Analyten aus biologischen Flüssigkeiten |
Partikelgröße | 45 μm |
Sorbens | Chromabond Drug II |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12867821
|
Macherey-Nagel™
730685 |
1 ml | 100mg | N/A | N/A | N/A | |||
12814301
|
Macherey-Nagel™
730680 |
3 mL | 200mg |
192.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12844501
|
Macherey-Nagel™
730683 |
6 mL | 500 mg | N/A | N/A | N/A | |||
12877891
|
Macherey-Nagel™
730686 |
3 mL | 500 mg | N/A | N/A | N/A | |||
Spezifikation
Silika | |
Für die Festphasenextraktionsanalyse von THC und Derivativen, Säuren und organischen Analyten aus biologischen Flüssigkeiten | |
Chromabond Drug II | |
60 Å |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
500 m2/g |