Learn More
Chroman-8-carbaldehyd, 95 %, Maybridge
Catalog No. 10144154
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 327183-32-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD12198125
InChI-Schlüssel ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 22265336
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Chromen-8-Carbaldehyd
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-8-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%