Learn More
Chrom(III)-fluoridhydrat, Thermo Scientific™
Catalog No. 11341709
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-98-2
Summenformel CrF3
Molekulargewicht (g/mol) 108.99
MDL-Nummer MFCD00016045
InChI-Schlüssel FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Chrom(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) fluoride hydrate
Schmelzpunkt >1000°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
UN-Nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 108.99 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch