Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99.99 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
61.81 € - 677.37 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-02-8 |
---|---|
Summenformel | CrN3O9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.01 |
MDL-Nummer | MFCD00149659 |
InChI-Schlüssel | PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate |
PubChem CID | 9887206 |
IUPAC-Name | Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11304878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043182.06 |
5 g |
61.81 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11314878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043182.14 |
25 g |
231.15 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11394868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043182.22 |
100 g |
677.37 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-02-8 | |
238.01 | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
9887206 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
CrN3O9 | |
MFCD00149659 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat |
Spezifikation
Chromium (III) nitrate nonahydrate | |
7789-02-8 | |
Kristallin | |
CrN3O9 | |
UN2720 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat | |
9887206 | |
≥99.99% |
60°C | |
Violett | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149659 | |
14,2226 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] | |
238.01 | |
400.14 (238.01 Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272-H315-H319
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H317-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:CHROMNITRAT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-921-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6300000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen