Learn More
Chrom(VI)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog No. 15632310 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, 99.9 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromtrioxid, Chrom(VI)-oxid, Monochromtrioxid, Chromsäureanhydrid, Chromanhydrid, Chrom6+-Oxid, Chrom-VI-trioxid, Chromoxid, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(VI)-oxid
Menge 1 kg
UN-Nummer 1463
Formelmasse 99.99 mol
Reinheit (%) 99.9 % Spurenmetallbasis
Güte ReagentPlus™