Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure
291.45 € - 556.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10417-94-4 |
---|---|
Summenformel | Gehäuse C20H30O2 |
Synonym | EPA; Timnodonsäure |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15497269
|
Thermo Scientific Chemicals
J66060.MC |
100 mg |
291.45 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15407279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66060.ME |
500 mg |
556.77 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10417-94-4 | |
Gehäuse C20H30O2 | |
EPA; Timnodonsäure |
Spezifikation
Farblos | |
10417-94-4 | |
302.45 | |
93 °C (199 °F) | |
Luft- und lichtempfindlich | |
Löslich in Methanol | |
Öl | |
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N | |
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid |
-30°bis -10 °C | |
Gehäuse C20H30O2 | |
EPA; Timnodonsäure | |
0.943 | |
-54 ° | |
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | |
1714433 | |
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O | |
302.46 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at -20°C; Store under Argon
- cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Eicosapentaenoic acid