Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Aluminiumsiedebad
Regelung vom sanften Köcheln bis zum kräftigen Sieden. Dank der konzentrischen Ringe in den Deckeln sind verschiedene Lochgrößen möglich. Das Nickel Electro™ Clifton™ Heißwasserbad aus Aluminium erzeugt Dampf, der eine wirksame Wärmequelle für Proben darstellt, die andernfalls durch eine offene Flamme Schaden nehmen könnten.
Spezifikation
Beschreibung Kochendes Bad
Kapazität (metrisch) 3,12 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillieren/Konzentrieren von Flüssigkeiten, Schmelzen von Agar und anderen Feststoffen, metallurgische Analyse, Proteinanalyse
Material Aluminium
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Rechteckiges, elektrisch beheiztes Aluminiumbad mit mehreren Plätzen, reguliert von einem sanften Köcheln bis zum kräftigen Kochen, ausgestattet mit einem konzentrischen Ringdeckel, um die Lochgröße zu variieren.
Der erzeugte Dampf stellt eine effektive Wärmequelle für Proben dar
  • , die ansonsten durch eine offene Flamme thermisch geschädigt werden könnten.
  • Verwendet für Anwendungen zum Destillieren/Konzentrieren von Flüssigkeiten, Schmelzagar und anderen Feststoffen.
  • Metallurgische Analyse, Proteinanalyse und bakteriologische Untersuchungen
  • Verfügt über ein integriertes Gerät mit konstantem Füllstand, um den Wasserstand während des Kochens konstant zu halten, wird mit einem Satz von Ringen geliefert, um den Durchmesser der Öffnung zu variieren, um so verschiedene Gefäßgrößen von Verdampfungsgeschirr und Glaswaren, einschließlich Rundkolben, aufzunehmen.
  • Ausgestattet mit einem ummantelten Eintauchelement und einer monostabilen Thermoabschaltung für die Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
Kochendes Bad
Destillieren/Konzentrieren von Flüssigkeiten, Schmelzen von Agar und anderen Feststoffen, metallurgische Analyse, Proteinanalyse
Rechteckig
200 x 400 x 90 mm
90 mm
230 V
3,12 l
Aluminium
2 Jahre
400 mm
200 mm
1000 W