Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Thermorührer für Thermostat-Wasserbad
Optimale Eintauchergebnisse für Kolben, Flaschen, Gestelle und andere Objekte in einer stabilen Temperaturumgebung. Dieses Clifton™ Thermostatic Thermostirrer Wasserbad ist ein Edelstahltank mit robusten Außengehäuse, der eine gute Wasserumwälzung und Temperaturstabilität bietet.
Spezifikation
Beschreibung | Digitales Wasserbad |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Temperaturbereich | 5°C bis 99°C |
Material | Rostfreier Stahl |
Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
Beschreibung
- Gerührte Clifton Wasserbäder sind für das Eintauchen von Kolben/Flaschen/Gestellen in eine stabile Temperaturumgebung ausgelegt
- Der Edelstahltank in einem robusten Außengehäuse und ein Einlegeboden aus Edelstahl bieten eine gute Wasserzirkulation und Temperaturstabilität
- Der Thermorührer ist aus robustem Edelstahl gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer
- Die Bedienelemente des Thermorührers und die lackierten Oberflächen verfügen über “ eine antibakterielle Technologie
- Die lackierten Oberflächen weisen eine robuste antibakterielle Oberflächenvergütung mit guter chemischer Beständigkeit auf
- Die einfach zu betätigenden Bedienelemente sind abwischbar und mit einer antibakteriellen Oberflächenvergütung versehen
- Unterhalb des Flüssigkeitspegels liegende Komponenten sind korrosionsbeständig
Spezifikation
Digitales Wasserbad | |
5°C bis 99°C | |
±0,1 °C | |
332 mm | |
1250 W |
CE-Kennzeichnung | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre | |
230 V | |
50/60 Hz |