Learn More
Invitrogen™ Human Clusterin ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EHCLUX5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17155399
  • 2780.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Clusterin ELISA quantitates Hu Clusterin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Clusterin. Principle of the method The Human Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Isoform1 funktioniert als extrazelluläres Chaperon, das die Aggregation nicht-nativer Proteine verhindert. Verhindert die stressinduzierte Aggregation von Blutplasmaproteinen. Hemmt die Bildung von Amyloidfibrillen durch APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA und aggregationsanfällige LYZ-Varianten (in vitro). Erfordert kein ATP. Hält teilweise entfaltete Proteine in einem Zustand, der für die anschließende Rückfaltung durch andere Chaperone wie HSPA8 und HSC70 geeignet ist. Rückfaltet Proteine nicht von selbst. Die Bindung an Zelloberflächenrezeptoren löst die Internalisierung des Chaperon-Client-Komplexes und den anschließenden lysosomalen oder proteasomalen Abbau aus. Die sezernierte Isoform1 schützt Zellen durch Komplementarität vor Apoptose und gegen Zytolyse. Intrazelluläre Isoformen interagieren mit Ubiquitin und SCF (SKP1-CUL1-F-Box-Protein) E3 Ubiquitin-Protein-Ligase-Komplexen und fördern die Ubiquitinierung und anschließende proteasomale Degradation von Zielproteinen. Fördert den proteasomalen Abbau von COMMD1 und IKBKB. Moduliert die NF-kappa-B Transkriptionsaktivität. Nukleare Isoformen fördern die Apoptose. Mitochondriale Isoformen unterdrücken die BAX-abhängige Freisetzung von Cytochrom c in das Zytoplasma und hemmen die Apoptose. Spielt eine Rolle bei der Regulierung der Zellvermehrung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P10909
15 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
1191
<12%
Waschpuffer, SAV-HRP, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper
5 x 96 Tests
Neurobiologie
2 bis 8 °C
Human
4 h 45 min
19,53 pg/mL bis 20000 pg/mL
15 pg/mL bis 20000 pg/mL
Biotin
Mitochondriale Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Clusterin. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AAG4, APO-J, ApoJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU
<10%
HRP
RUO
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
AAG4, APO-J, APOJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU
1 h 20 min