Learn More
Kobaltborid, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11362208
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12619-68-0
Summenformel B2Co3+6
Molekulargewicht (g/mol) 198.42
MDL-Nummer MFCD00146483
InChI-Schlüssel QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron;cobalt 2+
PubChem CID 121233614
IUPAC-Name Bor;cobalt(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt boride
Farbe Grau
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99%