Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, technisch, Fisher Chemical
36.80 € - 156.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Summenformel | Cl2CoH12O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.92 |
MDL-Nummer | MFCD00149652 |
InChI-Schlüssel | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11428952
|
Fisher Chemical
C/6500/48 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11413723
|
Fisher Chemical
C/6500/53 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
Spezifikation
86°C | |
Rot bis Violett | |
Fest, kristallförmig | |
MFCD00149652 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
7791-13-1 | |
4.6 | |
Cl2CoH12O6 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid | |
237.93g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.