Learn More
Kobalt(II)-chlorid, Honeywell
Catalog No. 15666000 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 98.0 % (KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobalt(II)-chlorid, Kobaltchlorid, Kobaltchlorid 0.1 m-Lösung, Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, Kobaltchlorid, wasserfrei, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-chlorid
Menge 250 g
Strukturformel CoCl2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 129.84 mol
Reinheit (%) ≥98 % (KT)
Dampfdruck 40mmHg (0 °C)