Learn More
Kobalt(II)-hexafluoro-2,4-pentandionathydrat,97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate |
Schmelzpunkt | 173°C to 179°C |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 473.04 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Odorless |