Learn More
Kobalt(II,III)-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II,III)-oxid wird derzeit bei der künstlichen Photosynthese eingesetzt. Es wird auch für Glas-, Optik- und Keramikanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Kobalt(II,III)-oxid wird derzeit bei der künstlichen Photosynthese eingesetzt. Es wird auch für Glas-, Optik- und Keramikanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II,III) oxide |
Schmelzpunkt | 900°C (decomposition) |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,2429 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 240.8 |
Dichte | 6.11 |