Learn More
Kobaltoxid, typischerweise 3.4 bis 4.5 %, Molybdänoxid typischerweise 11.5 bis 14.5 % auf Aluminiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.A4
858.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15434005
  • 862.29 € / 2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Blau
2.5 kg
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Dreisträngiges Extrudat
MFCD01074445
Insoluble in water.
Geruchsneutral