Learn More
Kupfer(I)-chlorid, Honeywell
Catalog No. 15641950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Summenformel ClCu
Molekulargewicht (g/mol) 98.996
MDL-Nummer MFCD00010971
InChI-Schlüssel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupferchlorid, Kupfer(I)-chlorid, Kupferchlorid CuCl, Kupfermonochlorid, Dikupferdichlorid, Kupfer1+-Chlorid, Chlorid Medny Tschechisch, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-Name Chlorkupfer
SMILES Cl[Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-chlorid
Menge 25 g
Strukturformel CuCl
UN-Nummer 2802
Löslichkeitsinformationen Teilweise löslich in Dimethylsulfid, unlöslich in Wasser
Formelmasse 99 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Dampfdruck 1.3 mmHg (546 °C)