Learn More
Kupfer, Draht, (0.020), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog No. 15587914
Click to view available options
Menge:
454 g
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
MDL-Nummer MFCD00010965
Menge 454 g
Synonym Kupfer, Kathode, Pulver, Ausfällungen, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC-Name Kupfer
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Formelmasse 63.55
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Form Draht, (0.020)