Learn More
Zyanamid, 50 % w/w wässr. Lsg., stab., Thermo Scientific Chemicals
36.08 € - 153.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS 420-04-2
Summenformel CH2N2
Molekulargewicht (g/mol) 42.041
MDL-Nummer MFCD00007572
InChI-Schlüssel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-Name Cyanamid
SMILES C(#N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15429179
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.22
100 g
36.08 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15439179
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.30
250 g
48.24 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15419179
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.0B
1000 g
153.77 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird häufig bei der Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen eingesetzt. Cyanamid wurde als Stickstoffquelle bei der thermischen Umwandlung von Metalloxid-Nanopartikeln in nanokristalline Metallnitride eingesetzt. Es wurde in der Synthese mesoporöser graphitischer C3N4 verwendet. Cyanamid ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von Alkoholsucht. Cyanamid in wässriger Lösung oder in Form seines Calciumsalzes wird als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist ein starker Inhibitor der Leber-Aldehyd-Dehydrogenasen in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (85 g/100 ml (25 °C). Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kann bei Lagerung Niederschlag bilden
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
420-04-2
42.041
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
9864
Cyanamid
CH2N2
MFCD00007572
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
CHEBI:16698
C(#N)N
Spezifikation
Cyanamide
420-04-2
4.2
Geruchsneutral
H2NCN
MFCD00007572
1732569
14,2684
Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
C(#N)N
42.041
CHEBI:16698
50% w/w aq. soln.
stabilized
1.06
None
CH2N2
1.395
UN2922
Light sensitive; May form a precipitate
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Cyanamid
9864
42.04
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H314-H312-H319-H317
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301+H311-H314-H317-H335-H351-H361fd-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-992-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GS5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern