Learn More
Cyclododecanon, 99 %
23.21 € - 71.03 €
Chemische Identifikatoren
CAS 830-13-7
Summenformel C12H22O
Molekulargewicht (g/mol) 182.307
MDL-Nummer MFCD00003722
InChI-Schlüssel SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
IUPAC-Name Cyclododecanon
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11322497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11563.22
100 g N/A N/A N/A
11332497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11563.36
500 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
830-13-7
182.307
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
13246
C1CCCCCC(=O)CCCCC1
C12H22O
MFCD00003722
cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
Cyclododecanon
Spezifikation
Cyclododecanone
59°C to 62°C
137°C (278°F)
C12H22O
UN3077
cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
C1CCCCCC(=O)CCCCC1
182.307
182.31
830-13-7
277°C
Camphor-like
MFCD00003722
508621
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Cyclododecanon
13246
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA