Learn More
Cyclohexanol, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 23°C |
pH | 6.5 |
Siedepunkt | 161°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Summenformel | C6H12O |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 100.16g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.