Learn More
Cyclohexanon, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.53 € - 282.41 €
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001625
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11474990
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.AP
500 mL
45.53 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11387628
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K2
1 L
81.10 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11307638
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.M1
4 x 1 L
282.41 €
4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11397628
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K7
4 L
219.09 €
4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
108-94-1
98.145
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
7967
Cyclohexanon
C6H10O
MFCD00001625
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
CHEBI:17854
C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Cyclohexanone
For ACS analysis
Farblos
0.947 g/cm3 at 20°C
47°C (116°F)
1.4507
C6H10O
4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexanon
7967
98.15
°C to 26°C
108-94-1
Colorless liquid
154°C to 156°C
Flüssig
>99%
MFCD00001625
385735
Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents.
C1CCC(=O)CC1
98.145
CHEBI:17854
ACS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:3; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-631-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GW1050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen