Learn More
Cyclopentanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11482298
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentanol ist eine vielseitige Verbindung, die als Baustein, Zwischenprodukt und Lösungsmittel verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Auch in Äther, Alkoholen und Aceton löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-41-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00001363
InChI-Schlüssel XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC-Name Cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanol
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 139°C to 141°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.453
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2244
Beilstein 1900556
Merck Index 14,2742
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentanol