Learn More
Cyclopropylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11441498
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylamin) wird zur Herstellung von n-[4-(4-Fluor)phenyl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-Alkylamin-Derivaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pt(CPA)2-(Bismethylthiomethylenpropandioat) und Pt(CPA)2-(Bisethylthiomethylenpropandioat)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-30-0
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.096
MDL-Nummer MFCD00001301
InChI-Schlüssel HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC-Name Cyclopropanamin
SMILES C1CC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Brechungsindex 1.4206
Menge 50 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 741858
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Formelmasse 57.1
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropanamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopropanamine