Learn More
Cyclopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10585243
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 765-30-0
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.09
MDL-Nummer MFCD00001301
InChI-Schlüssel HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC-Name Cyclopropanamin
SMILES C1CC1N
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopropylamine
Schmelzpunkt -50.0°C
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 49.0°C to 50.0°C
Flammpunkt −25°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5NH2
Brechungsindex 1.4190 to 1.4220
Menge 100 mL
Beilstein 12,3
Relative Dichte 0.824
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 57.09
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.