Learn More
Desylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11410417
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 447-31-4
Summenformel C14H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 230.69
MDL-Nummer MFCD00000858
InChI-Schlüssel RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
Synonym desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
PubChem CID 95343
IUPAC-Name 2-Chlor-1,2-Diphenylethan
SMILES ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desyl chloride
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 744474
Formelmasse 230.69
Reinheit (%) 98%