Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-butylammoniumtetrafluoroborat, 98 %
14.67 € - 46.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12107-76-5
Summenformel C8H20BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00034899
InChI-Schlüssel CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
PubChem CID 25510
IUPAC-Name Dibutylazanium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11489726
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B20251.14
25 g N/A N/A N/A
11499726
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B20251.22
100 g N/A N/A N/A
Chemische Identifikatoren
12107-76-5
217.06
CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
25510
F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
C8H20BF4N
MFCD00034899
di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
Dibutylazanium;tetrafluorborat
Spezifikation
Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
C8H20BF4N
MFCD00034899
CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Dibutylazanium;tetrafluorborat
25510
98%
12107-76-5
(C4H9)2NH2BF4
di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
217.06
217.06
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-162-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen