Learn More
Di-n-Butyltin bis(2-Ethylhexanoat), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11334819
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate) is used in silanol condensation reactions for caulk and sealant applications and in the production of silicones. It is also used in one or two component systems which are compatible with aromatic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2781-10-4
MDL-Nummer MFCD00015261
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Dichte 1.070 g/mL
Siedepunkt 220°C (2 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C24H48O4Sn
Menge 100 g
UN-Nummer UN3146
Synonym dibutyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexoate, stannane, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy, di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate, di-n-butyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di-2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexanoate, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy stannane, tin, dibutyl-, di 2-ethylhexoate, dibutyltin di-2-ethylhexoate
Löslichkeitsinformationen Soluble in mineral oil, acetone, xylene
InChI-Schlüssel GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-Name dibutyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannyl 2-ethylhexanoate
Molekulargewicht (g/mol) 519.35
Formelmasse 519.34
Physikalische Form Klumpen