Learn More
Di-p-Toluoyl-L-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.83 € - 353.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 32634-66-5 |
---|---|
Summenformel | C20H18O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 386.36 |
MDL-Nummer | MFCD00064440 |
InChI-Schlüssel | CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N |
Synonym | 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r |
PubChem CID | 12297760 |
IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)oxy]Butandiolsäure;Hydrat |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11426126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.06 |
5g | N/A | N/A | N/A | ||||
11436126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.14 |
25 g |
92.06 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11446126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.22 |
100g |
353.76 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
32634-66-5 | |
386.36 | |
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N | |
12297760 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O |
C20H18O8 | |
MFCD00064440 | |
2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r | |
(2R,3R)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)oxy]Butandiolsäure;Hydrat |
Spezifikation
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid | |
166°bis 171 °C | |
MFCD00064440 | |
2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O | |
386.36 | |
386.36 | |
−139° (c=1 in Ethanol) |
32634-66-5 | |
C20H18O8 | |
2022481 | |
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N | |
(2R,3R)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)oxy]Butandiolsäure;Hydrat | |
12297760 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 251-131-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen