Learn More
Di-Kalium-Wasserstoff-Orthophosphat wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
77.25 € - 159.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Summenformel | HK2O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.17 |
MDL-Nummer | 11383 |
InChI-Schlüssel | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
PubChem CID | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
IUPAC-Name | Dikalium; Wasserstoffphosphat |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10375760
|
Fisher Chemical
P/5245/53 |
500 g |
77.25 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10142300
|
Fisher Chemical
P/5245/60 |
1 kg |
159.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7758-11-4 | |
174.17 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
Dikalium; Wasserstoffphosphat |
HK2O4P | |
11383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Spezifikation
340°C | |
Weiß | |
Fest | |
11383 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Wasserstoffphosphat | |
24450 | |
174.18g/mol |
7758-11-4 | |
8.5 to 9.6 | |
HK2O4P | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.17 | |
CHEBI:32031 | |
Kunststoffpulverbehälter |