Learn More
Di-Natriumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog No. 10264110
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
HNa2O4P, CAS-Nummer-7558-79-4, Dinatriumorthophosphat, Acetest, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Sodaphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, 3 kg, CHEBI:34683, weiß
HNa2O4P, CAS-Nummer 7558-79-4, Dinatriumorthophosphat, Acetest, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Sodaphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, 3 kg, CHEBI:34683, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 3 kg
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter