Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Catalog No. 10132830
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Di-Natriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:10028-24-7, weiß, Schmelzpunkt:243 °C, Molekularformel:H5Na2O6P, Molekulargewicht:177,987, pH-Wert:8,7 bis 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 243°C
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 177.99g/mol
Verpackung Kunststoffkeg