Learn More
Dichloracetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.67 € - 92.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS 79-36-7
Summenformel C2HCl3O
Molekulargewicht (g/mol) 147.379
MDL-Nummer MFCD00000840
InChI-Schlüssel FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC-Name 2,2-Dichloracetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11495966
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22296.22
100 g
33.67 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11405976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22296.36
500 g
92.36 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
79-36-7
147.379
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
6593
2,2-Dichloracetylchlorid
C2HCl3O
MFCD00000840
dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
CHEBI:34688
C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Dichloroacetyl chloride
1.532
None
1.462
UN1765
14,3053
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
2,2-Dichloracetylchlorid
6593
147.39
79-36-7
107°C to 108°C
C2HCl3O
MFCD00000840
Moisture sensitive
dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
147.379
CHEBI:34688
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:DICHLORACETYLCHLORID
missing translation for 'einecsNumber' : 201-199-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AO6650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen