Learn More
Dichlormethan-d2, 99.9 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
37.59 € - 171.86 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-00-5
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 86.939
MDL-Nummer MFCD00000882
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
SMILES C(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036500.03
1 g
37.59 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11367958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036500.06
5g
171.86 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Anion-templated assembly of [2] rotaxanes, the addition of tetrabutylammonium (TBA) halide, dihydrogen phosphate and hydrogen sulfate salts to dichloromethane-d 2 solutions of both derivatives resulted in significant downfield shift perturbations of the respective compounds' aryl b and amide c protons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1665-00-5
86.939
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
160586
C(Cl)Cl
CH2Cl2
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Dichlor(dideuterio)methan
Spezifikation
Dichloromethane-d2
Isotopic
Süß
1665-00-5
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Dichlor(dideuterio)methan
160586
99.9%
Flüssig
1,35 g/mL
Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
CH2Cl2
UN1593
Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
C(Cl)Cl
86.939
86.95
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:DICHLORMETHAN
missing translation for 'einecsNumber' : 216-776-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen