Learn More
Dimethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as silylating agent for diols. Used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins, as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. Also employed in non-metal surface treatment to enhance the adhesion properties of surfaces. Used in sealants, in silicone polymer preparations (for the production of elastomers), in mould-making, in semiconductor manufacture, as a laboratory chemical in research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Silylierungsmittel für Diole eingesetzt. Es wird als Monomer (Baustein) bei der Herstellung von Silikonpolymeren oder Siliconharzen sowie als Zwischenprodukt (Ausgangsmaterial) bei der Herstellung anderer siliciumorganischer Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Behandlung nicht-metallischer Oberflächen eingesetzt, um die Hafteigenschaften von Oberflächen zu verbessern. Es wird in Dichtstoffen, in der Produktion von Silikonpolymeren (zur Herstellung von Elastomeren), im Formenbau, in der Halbleiterfertigung sowie als Laborchemikalie in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet.
Löslichkeit
Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 81°C to 82°C |
Chemischer Name oder Material | Dimethoxydimethylsilane |
Schmelzpunkt | -80°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1733694 |
Flammpunkt | −8°C (17°F) |
Löslichkeitsinformationen | Contact with water releases a flammable alcohol. |
Formelmasse | 120.22 |
Reinheit (%) | 97% |