Learn More
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. 15664630
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 l
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 16°C to 19°C
Namenshinweis for HPLC
Dichte 1.10g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 4 x 4 L
Brechungsindex n20/D 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus