Learn More
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, < -0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
21.30 € - 159.57 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
SMILES | CS(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10103483
|
Fisher BioReagents
BP231-100 |
100 mL | Glasflasche |
21.30 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10499683
|
Fisher BioReagents
BP231-1 |
1 L | HDPE-Flasche |
47.95 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11463883
|
Fisher BioReagents
BP231-4 |
4 L | HDPE-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, <-0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
DMSO ist ein Kryokonservierungsmittel für Zellen und kann auch für bakterielle Transformationen verwendet werden.Chemische Identifikatoren
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
Methylsulfinylmethan |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spezifikation
Dimethyl Sulfoxide | |
≤0.30 Absorbance Units at 280nm | |
Farblos | |
1.100g/cm³ | |
Pass Test | |
≥99.7 % | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
1.98 mPa/s at 25°C | |
15, 3285 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
Methylsulfinylmethan | |
679 | |
78.13 |
18,4 °C | |
67-68-5 | |
>190°C | |
189°C | |
Flüssig | |
0.001% max. | |
(CH3)2SO | |
0.55mbar at 20°C | |
0.2% max. | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.7% |
Sicherheit und Handhabung
ACHTUNG!
Notfall-Überblick
Brennbare Flüssigkeit. DMSO dringt leicht in die Haut ein und kann andere gelöste Chemikalien in den Körper tragen. Hygroskopisch. Schutzausrüstung tragen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Belüftung sorgen. Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei Auftreten von Symptomen sofort einen Arzt aufsuchen. Mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Einen Arzt verständigen. An die frische Luft gehen. Versorgen Sie die Person bei schwerer Atmung mit Sauerstoff. Versorgen Sie die Person bei schwerer Atmung mit Sauerstoff. Bei Auftreten von Symptomen sofort einen Arzt aufsuchen.
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:2
Instabilität:0
Recommended Storage : RT
- Methyl sulfoxide