Learn More
Dimethylaminoacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.36 € - 78.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS 926-64-7
Summenformel C4H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00001890
InChI-Schlüssel PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl
PubChem CID 61237
IUPAC-Name 2-(dimethylamino)acetonitrile
SMILES CN(C)CC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25085.14
25 g N/A N/A N/A
11319889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25085.22
100 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
926-64-7
84.12
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
61237
CN(C)CC#N
C4H8N2
MFCD00001890
dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl
2-(dimethylamino)acetonitrile
Spezifikation
Dimethylaminoacetonitrile
137°C to 138°C
Recognizable
(CH3)2NCH2CN
UN2378
dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl
CN(C)CC#N
84.12
84.12
926-64-7
36°C (96°F)
C4H8N2
MFCD00001890
1735677
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
2-(dimethylamino)acetonitrile
61237
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H226-H319
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P260-P280h-P305+P351+P338-P309-P310-P302+P352
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:Gehäuse 2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AL9450000