Learn More
Dimethylaminoacetylchlorid-Hydrochlorid, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylaminoacetylchlorid-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. In lagern
Dimethylaminoacetylchlorid-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. In lagern
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride |
CAS | 60853-81-8 |
Summenformel | C4H9Cl2NO |
MDL-Nummer | MFCD02094025 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3980151 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 2-dimethylamino acetyl chloride hydrochloride, dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride, n,n-dimethylglycinyl chloride hydrochloride, acmc-1b50m, dimethylaminoacetyl chloride-hcl, dimethylamino-acetyl chloride hcl, dimethylaminoacetylchloride hydrochloride, n,n-dimethylglycyl chloride hydrochloride, dimethylamino-acetyl chloride hydrochloride, 2-dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride |
InChI-Schlüssel | MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N |