Learn More
Dimethylphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.25 € - 158.79 €
Chemische Identifikatoren
CAS 766-77-8
Summenformel C8H11Si
Molekulargewicht (g/mol) 135.261
MDL-Nummer MFCD00008257
InChI-Schlüssel OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC-Name Dimethyl(Phenyl)silizium
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391617
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04558.09
10 g
49.25 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11301627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04558.18
50 g
158.79 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylphenylsilan ist ein Reagenz für die Enolethersynthese. Es dients als Katalysator. Wird auch als Vorstufe in der optischen Emissionsspektroskopie von Plasma-Abscheidungsprozessen verwendet. Es kann mit Vinylbenzol reagieren, um (b-Phenyl-ethyl)-Dimethylphenyl-silan zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
766-77-8
135.261
OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
6327656
C[Si](C)C1=CC=CC=C1
C8H11Si
MFCD00008257
dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
Dimethyl(Phenyl)silizium
Spezifikation
156°C to 157°C
-124°C
C8H11Si
UN1993
35°C (95°F)
Not miscible in water.
C[Si](C)C1=CC=CC=C1
135.261
136.27
1.497
Dimethylphenylsilane
766-77-8
MFCD00008257
2204906
dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Dimethyl(Phenyl)silizium
6327656
97%
0.879
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 212-170-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen