Learn More
Fisherbrand™ Puder-freie, nicht sterile, extraschützende Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuhe
Catalog No. 10090812 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
Widerstandsfähig gegen Stiche und zahlreiche Chemikalien. Fisherbrand™ Puderfreie, nicht-sterile, extraschützende Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind latexfrei.
  • 100 % Nitril – resistent gegenüber zahlreichen Chemikalien und dreimal durchstichsicherer als Latex
  • Ergonomisch gestaltet und mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt
  • Zur Verhinderung von Typ-I-Allergien frei von Latex, Proteinen und Puder
  • 0.10 mm stark
  • Keine nachweisbaren Restbeschleuniger
  • Übertrifft die Anforderungen von EN 374 PPE-Kategorie III
  • Entspricht EN 455, Teile 1 und 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht EN 455 Teile 1 und 2
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Menge 50/Packung
Beständig gegen Durchstich, weite Bandbreite an Chemikalien
Länge (metrisch) 300 mm