Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Propranolol-Hydrochlorid, 99 %
Catalog No. 10616354
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318-98-9
Summenformel C16H21NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 295.8
MDL-Nummer MFCD00012558
InChI-Schlüssel ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Propranolol hydrochloride
Schmelzpunkt 163.0°C to 166.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Menge 25 g
Merck Index 15, 7953
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Formelmasse 295.8
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Propranolol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /