Learn More
Dodecacarbonyltetracobalt, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
72.33 € - 1503.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17786-31-1 |
---|---|
Summenformel | C12Co4O12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 571.853 |
MDL-Nummer | MFCD00064698 |
InChI-Schlüssel | YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min |
PubChem CID | 6096999 |
IUPAC-Name | Kohlenmonoxid;cobalt |
SMILES | [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11342138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11322138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.06 |
5 g |
391.95 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11332138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17786-31-1 | |
571.853 | |
YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N | |
6096999 | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co] |
C12Co4O12 | |
MFCD00064698 | |
dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min | |
Kohlenmonoxid;cobalt |
Spezifikation
Dodecacarbonyltetracobalt | |
17786-31-1 | |
Kristallin | |
Co4(CO)12 | |
UN3179 | |
YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N | |
Kohlenmonoxid;cobalt | |
6096999 | |
≤98% | |
2.09g/mL |
60°C (dec.) | |
Schwarz | |
C12Co4O12 | |
MFCD00064698 | |
dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co] | |
571.853 | |
571.86 | |
Air Sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228-H301-H331-H351-H317
Flammable solid.
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P280h-P262-P304+P340-P309-P310
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/clothing.
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3410000