Learn More
Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Kühl lagern
57.59 € - 184.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-54-9 |
---|---|
Summenformel | C12H24O |
Molekulargewicht (g/mol) | 184.32 |
MDL-Nummer | MFCD00007017 |
InChI-Schlüssel | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde |
PubChem CID | 8194 |
ChEBI | CHEBI:27836 |
IUPAC-Name | Dodecanal |
SMILES | CCCCCCCCCCCC=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11437487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15611.22 |
100 g |
57.59 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11447487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15611.36 |
500 g |
184.92 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDodecylaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Wird als üblicher Bestandteil in der Parfümerie verwendet. Zu den Endanwendungen gehören Seife, Waschmittel, Kosmetikprodukte und Haushaltsprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Alkohol und Propylenglycol. Unlöslich in Glycerin und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
Chemische Identifikatoren
112-54-9 | |
184.32 | |
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | |
8194 | |
Dodecanal |
C12H24O | |
MFCD00007017 | |
lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde | |
CHEBI:27836 | |
CCCCCCCCCCCC=O |
Spezifikation
Dodecanal | |
112-54-9 | |
0.835 | |
101°C (214°F) | |
C12H24O | |
MFCD00007017 | |
Luftempfindlich | |
Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water. | |
CCCCCCCCCCCC=O | |
184.32 | |
CHEBI:27836 | |
95% |
stabilized with 250ppm BHT | |
12°C | |
184°C to 186°C (100 mm) | |
95% | |
1.435 | |
1703917 | |
lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde | |
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | |
Dodecanal | |
8194 | |
184.32 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H319
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-983-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse JR9100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
- Dodecanal
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lauryl aldehyde